Merck
ENA465562503
Enamine
N-(4-ethoxyphenyl)aminosulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.26
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-ethoxyphenyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O3S/c1-2-13-8-5-3-7(4-6-8)10-14(9,11)12/h3-6,10H,2H2,1H3,(H2,9,11,12)
InChI Key
JUXJENRUALCGOI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
93
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233424
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233424