Merck
ENA465562309
Enamine
2-chloro-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.6
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9ClO3/c8-7(6(9)10)3-4-1-2-5(7)11-4/h4-5H,1-3H2,(H,9,10)
InChI Key
QTYNZHNFXNOPIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226468
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226468