Merck
ENA465562230
Enamine
tert-butyl N-[(3-hydroxythiolan-3-yl)methyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl ((3-hydroxytetrahydrothiophen-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO3S/c1-9(2,3)14-8(12)11-6-10(13)4-5-15-7-10/h13H,4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
TZWSMNORVFRPIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224633
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224633
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)