Merck
ENA465562214
Enamine
3-ethenyl-5-methoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.17
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-5-vinylpyridine
Inchi Code
1S/C8H9NO/c1-3-7-4-8(10-2)6-9-5-7/h3-6H,1H2,2H3
InChI Key
FZMPLUDXJAOIKS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223637
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223637
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)