Merck
ENA465562189
Enamine
tert-butyl 4-hydroxy-3-(oxolan-3-yl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.36
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-3-(tetrahydrofuran-3-yl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-14(2,3)19-13(17)15-6-4-12(16)11(8-15)10-5-7-18-9-10/h10-12,16H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
APOLPHXZVLQZNU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222779
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222779