Merck
ENA465562020
Enamine
(2-phenylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.73
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-phenylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c13-9-11-7-4-8-12(11)10-5-2-1-3-6-10;/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2;1H
InChI Key
SOXVPHRQQOWMIP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233906
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233906
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)