Merck
ENA465561945
Enamine
1-[2-(propan-2-yloxy)ethyl]cyclopropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.69
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-(2-isopropoxyethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-7(2)10-6-5-8(9)3-4-8;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;1H
InChI Key
WARIDBRKLHMROV-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226377
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226377
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)