Merck
ENA458432344
Enamine
4-iodo-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.1
MDL番号:
Iupac Name
4-iodo-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H9IN2/c1-13-7-9(11)10(12-13)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI Key
SOUIFOXXSMFKRP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233128
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233128
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)