Merck
ENA458432343
Enamine
5-bromo-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.08
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1-isobutyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H11BrN2/c1-6(2)5-10-7(8)3-4-9-10/h3-4,6H,5H2,1-2H3
InChI Key
YUWRPYZOXLGDTB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233127
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233127