Merck
ENA458432109
Enamine
1-ethyl-5-fluoro-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.13
MDL番号:
Iupac Name
1-ethyl-5-fluoro-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7FN2O/c1-2-9-6(7)5(4-10)3-8-9/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
QFEBFLDYSBLNLY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232886
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232886