Merck
ENA458432007
Enamine
methyl 4-iodo-1-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.09
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-iodo-1-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11IN2O2/c1-3-4-11-5-6(9)7(10-11)8(12)13-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
WLFGJHGXOQQACN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232784
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232784
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)