Merck
ENA458429785
Enamine
methyl 2-(5-bromo-2-ethoxy-4-formylphenoxy)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
317.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl (5-bromo-2-ethoxy-4-formylphenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C12H13BrO5/c1-3-17-10-4-8(6-14)9(13)5-11(10)18-7-12(15)16-2/h4-6H,3,7H2,1-2H3
InChI Key
NEDXZPUCYATXNQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230575
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230575