Merck
ENA458429296
Enamine
2-chloro-1,3-bis(3,4-dimethylphenyl)propane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
314.81
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-1,3-bis(3,4-dimethylphenyl)-1,3-propanedione
Inchi Code
1S/C19H19ClO2/c1-11-5-7-15(9-13(11)3)18(21)17(20)19(22)16-8-6-12(2)14(4)10-16/h5-10,17H,1-4H3
InChI Key
NLKQIZLOYWSMCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230086
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230086
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)