Merck
ENA458427745
Enamine
4,4-difluoro-1-(thiophen-2-yl)butane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.2
MDL番号:
Iupac Name
4,4-difluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C8H6F2O2S/c9-8(10)6(12)4-5(11)7-2-1-3-13-7/h1-3,8H,4H2
InChI Key
BYASAUCNBVCUOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228533
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228533