Merck
ENA458427382
Enamine
4-methoxy-3-[(naphthalen-2-yloxy)methyl]benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.33
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-3-[(2-naphthyloxy)methyl]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C19H16O3/c1-21-19-9-6-14(12-20)10-17(19)13-22-18-8-7-15-4-2-3-5-16(15)11-18/h2-12H,13H2,1H3
InChI Key
QDIZDXPFRYFCMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228171
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228171