Merck
ENA458427140
Enamine
3-methoxy-4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.34
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H21NO3/c1-18-15-11-13(12-17)5-6-14(15)19-10-9-16-7-3-2-4-8-16/h5-6,11-12H,2-4,7-10H2,1H3
InChI Key
PIBMWNAENSUGHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227929
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227929
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)