Merck
ENA458427047
Enamine
methyl 4-[(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-[(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C12H11BrN2O2/c1-17-12(16)10-4-2-9(3-5-10)7-15-8-11(13)6-14-15/h2-6,8H,7H2,1H3
InChI Key
AYUZXMFLDXNSSF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227836
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227836
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)