Merck
ENA458426716
Enamine
2-chloro-4-iodobenzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
336.96
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-iodobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3Cl2IO2S/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)12(8,10)11/h1-3H
InChI Key
ICVMRDPGPFENNX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227156
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)