Merck
ENA458426679
Enamine
2-methoxypentanal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxypentanal
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-3-4-6(5-7)8-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
SSLGGSKKCVXQHU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227043
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227043
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)