Merck
ENA458426665
Enamine
methoxy[1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
O-methyl-N-(1-(2-methylthiazol-4-yl)ethyl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C7H12N2OS/c1-5(9-10-3)7-4-11-6(2)8-7/h4-5,9H,1-3H3
InChI Key
SJHQWTVXXDOONU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227019
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227019
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)