Merck
ENA458426612
Enamine
4,5,7-trimethyl-4H,7H-[1,2,3,4]tetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.21
MDL番号:
Iupac Name
4,5,7-trimethyl-4,7-dihydrotetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11N5O2/c1-4-6(7(14)15)5(2)13-8(12(4)3)9-10-11-13/h5H,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
IJCKJPMVROFYDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227350
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227350