Merck
ENA458425902
Enamine
1-[3-(bromomethyl)piperidin-1-yl]-2,2-dimethylpropan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(bromomethyl)-1-(2,2-dimethylpropanoyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H20BrNO/c1-11(2,3)10(14)13-6-4-5-9(7-12)8-13/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
SMAYVAMSOFARES-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223891
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223891
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)