Merck
ENA458425775
Enamine
2-phenylpropane-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.22
MDL番号:
Iupac Name
2-phenyl-1,2-propanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-9(11,7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7,10-11H2,1H3
InChI Key
QWTBDURSHGHHTA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224748
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224748