Merck
ENA458425044
Enamine
4-chloro-6-phenyl-2-(thiophen-2-yl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.76
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-6-phenyl-2-(2-thienyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C14H9ClN2S/c15-13-9-11(10-5-2-1-3-6-10)16-14(17-13)12-7-4-8-18-12/h1-9H
InChI Key
AKZJLEUSZSROFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218981
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218981