Merck
ENA457511858
Enamine
(3-methylphenyl)methanesulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.22
MDL番号:
Iupac Name
m-tolylmethanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H9FO2S/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-12(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
VZHDNFCQZFKSJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64008
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64008