Merck
ENA457511558
Enamine
N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]prop-2-enamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.22
MDL番号:
Iupac Name
N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]acrylamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-2-10(13)12-8-6-9-5-3-4-7-11-9/h2-5,7H,1,6,8H2,(H,12,13)
InChI Key
VJLRKARWSMXSNQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222325
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222325
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)