Merck
ENA457510681
Enamine
tert-butyl 1-(aminomethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.75
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 1-(aminomethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)15-9(14)13-6-8-4-11(13,5-8)7-12;/h8H,4-7,12H2,1-3H3;1H
InChI Key
NIDUHFFUIINMBL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222837
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222837