Merck
ENA457510105
Enamine
5-fluorobenzene-1,3-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.13
MDL番号:
mp
263-266
Iupac Name
5-fluoro-1,3-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,8-9H2
InChI Key
LIYOGZUQGPRENF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219360
Melting Point
263-266
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219360