Merck
ENA457509574
Enamine
tert-butyl N-[1-(propane-1-sulfonyl)piperidin-4-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.43
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 1-(propylsulfonyl)-4-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H26N2O4S/c1-5-10-20(17,18)15-8-6-11(7-9-15)14-12(16)19-13(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3,(H,14,16)
InChI Key
XRERICYIGYNELA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219908
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219908