Merck
ENA457509250
Enamine
[1-(2-fluorophenyl)ethylidene](methoxy)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.18
Iupac Name
N-(1-(2-fluorophenyl)vinyl)-O-methylhydroxylamine
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c1-7(11-12-2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-6,11H,1H2,2H3
InChI Key
FCLDYOUFYSVFGN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219582
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219582
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)