Merck
ENA457508971
Enamine
4-cyclopropyl-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.24
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclopropyl-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H10N2S/c1-4-6(5-2-3-5)9-7(8)10-4/h5H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
XOKZIZHJSZSXFK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218766
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218766