Merck
ENA457508907
Enamine
N-ethyl-8-hydroxyquinoline-7-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.24
MDL番号:
Iupac Name
N-ethyl-8-hydroxyquinoline-7-carboxamide
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-2-13-12(16)9-6-5-8-4-3-7-14-10(8)11(9)15/h3-7,15H,2H2,1H3,(H,13,16)
InChI Key
ZNZCOHWCOSHTCT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218542
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218542