Merck
ENA457508876
Enamine
2-amino-2-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.64
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-2-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FNO3.ClH/c1-14-7-3-2-5(10)4-6(7)8(11)9(12)13;/h2-4,8H,11H2,1H3,(H,12,13);1H
InChI Key
KIPXTFXELOFVEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218479
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218479