Merck
ENA457508357
Enamine
{4-[(2-methoxyethoxy)methyl]phenyl}methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.26
MDL番号:
Iupac Name
{4-[(2-methoxyethoxy)methyl]phenyl}methanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-13-6-7-14-9-11-4-2-10(8-12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3
InChI Key
YRPNQCWVLXTEPV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205192
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205192