Merck
ENA457508170
Enamine
2-methoxy-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.67
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxythiazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H4ClNO3S2/c1-9-4-6-2-3(10-4)11(5,7)8/h2H,1H3
InChI Key
DBNPTCBYYPRMIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217085
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217085
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)