Merck
ENA457508101
Enamine
(2-fluorophenyl)(imino)methyl-lambda6-sulfanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-S-methylenebenzenesulfinamide
Inchi Code
1S/C7H8FNOS/c1-11(9,10)7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H2,(H2,9,10)
InChI Key
IJOWTMTZBXWYMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209491
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209491