Merck
ENA455586141
Enamine
11-(methylamino)undecan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.35
MDL番号:
mp
55-57
Iupac Name
11-(methylamino)undecan-1-ol
Inchi Code
1S/C12H27NO/c1-13-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,2-12H2,1H3
InChI Key
VYBQBSGDKAHCPI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217081
Melting Point
55-57
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217081
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)