Merck
ENA455585905
Enamine
3-[(pentafluorophenyl)carbamoyl]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.15
MDL番号:
Iupac Name
4-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentafluoroanilino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H6F5NO3/c11-5-6(12)8(14)10(9(15)7(5)13)16-3(17)1-2-4(18)19/h1-2H2,(H,16,17)(H,18,19)
InChI Key
PJXBXTXOZPKSCL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216401
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216401