Merck
ENA448968900
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)propanedinitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9H4F2N2/c10-7-1-2-8(9(11)3-7)6(4-12)5-13/h1-3,6H
InChI Key
PWLHIJMILJMKKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213185
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213185
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)