Merck
ENA447956942
Enamine
2-bromo-1-(2-methoxypyridin-3-yl)ethan-1-one hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.97
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-1-(2-methoxypyridin-3-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2.BrH/c1-12-8-6(7(11)5-9)3-2-4-10-8;/h2-4H,5H2,1H3;1H
InChI Key
ALYKYHFFTUISBQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206418
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206418