Merck
ENA447956904
Enamine
2-methoxy-4-phenylcyclohexan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.27
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-4-phenylcyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-15-13-9-11(7-8-12(13)14)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11,13H,7-9H2,1H3
InChI Key
BDWYLSNDWRACPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205665
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205665