Merck
ENA447956503
Enamine
4-(difluoromethoxy)-3-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.11
MDL番号:
Iupac Name
4-(difluoromethoxy)-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C6H4F2N2O3/c7-6(8)13-5-1-2-9-3-4(5)10(11)12/h1-3,6H
InChI Key
FEVJSTPDIPGFNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204831
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204831
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)