Merck
ENA444724802
Enamine
6-(3-chlorophenyl)morpholin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-(3-chlorophenyl)-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C10H10ClNO2/c11-8-3-1-2-7(4-8)9-5-12-10(13)6-14-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,13)
InChI Key
CPTVUNGJWARTTL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202328
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202328
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)