Merck
ENA444724772
Enamine
2-cyanomorpholine-4-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.64
MDL番号:
Iupac Name
2-cyanomorpholine-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O3S/c6-12(9,10)8-1-2-11-5(3-7)4-8/h5H,1-2,4H2
InChI Key
ASWATQIEVMUVKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202224
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)