Merck
ENA444724344
Enamine
[3-chloro-4-(3-methylpiperidin-1-yl)phenyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.76
MDL番号:
Iupac Name
[3-chloro-4-(3-methyl-1-piperidinyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H19ClN2/c1-10-3-2-6-16(9-10)13-5-4-11(8-15)7-12(13)14/h4-5,7,10H,2-3,6,8-9,15H2,1H3
InChI Key
NKYVEBZXFQSYFG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201043
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201043
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)