Merck
ENA444724136
Enamine
N-[(4-benzylmorpholin-2-yl)methyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.3
MDL番号:
Iupac Name
N-((4-benzylmorpholin-2-yl)methyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Inchi Code
1S/C14H17F3N2O2/c15-14(16,17)13(20)18-8-12-10-19(6-7-21-12)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2,(H,18,20)
InChI Key
SGYDZKNULWQYIA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202692
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202692
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)