Merck
ENA444723964
Enamine
tert-butyl 3-(1,3-benzothiazol-2-yl)morpholine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.41
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(benzo[d]thiazol-2-yl)morpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H20N2O3S/c1-16(2,3)21-15(19)18-8-9-20-10-12(18)14-17-11-6-4-5-7-13(11)22-14/h4-7,12H,8-10H2,1-3H3
InChI Key
PVSHZAGTMBVNHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200675
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200675