Merck
ENA444722820
Enamine
methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1,2-benzoxazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]isoxazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-9(11)8-6-4-2-3-5-7(6)13-10-8/h2-5H2,1H3
InChI Key
VGZAJNBRGADOQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197912
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197912
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)