Merck
ENA432540344
Enamine
4-chloro-3-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.07
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H4Cl2O3S/c7-5-2-1-4(3-6(5)9)12(8,10)11/h1-3,9H
InChI Key
FBMAZMGBUJFHDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199037
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199037