Merck
ENA432539588
Enamine
methyl 3-[(2,5-difluorophenyl)sulfanyl]prop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl (E)-3-((2,5-difluorophenyl)thio)acrylate
Inchi Code
1S/C10H8F2O2S/c1-14-10(13)4-5-15-9-6-7(11)2-3-8(9)12/h2-6H,1H3/b5-4+
InChI Key
ZXPSFKVPARRZJG-SNAWJCMRSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196231
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196231
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)